8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508106-1G PC508106-250MG
APOSPC508106-1GEA 1810 DKK
APOSPC508106-1G APOSPC508106-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31745731
CAS-nummer: 1065092-51-4