8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508105-1G PC508105-250MG
APOSPC508105-1GEA 4140 DKK
APOSPC508105-1G APOSPC508105-250MG
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₅BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12192827
CAS-nummer: 1019016-29-5