6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50634-1G PC50634-250MG
APOSPC50634-1GEA 3930 DKK
APOSPC50634-1G APOSPC50634-250MG
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Formel: C₆H₂BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22414729
CAS-nummer: 1517643-70-7