3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50566-1G PC50566-5G PC50566-25G
APOSPC50566-1GEA 1700 DKK
APOSPC50566-1G APOSPC50566-5G APOSPC50566-25G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Smeltepunkt: 59…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22627836
CAS-nummer: 1269440-82-5