1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50543-1G PC50543-250MG
APOSPC50543-1GEA 3490 DKK
APOSPC50543-1G APOSPC50543-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formel: C₁₀H₉F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03787197
CAS-nummer: 14088-95-0