1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50542-1G PC50542-250MG
APOSPC50542-1GEA 818 DKK
APOSPC50542-1G APOSPC50542-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formel: C₁₀H₉F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22049301
CAS-nummer: 162748-21-2