5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50536-100MG PC50536-1G PC50536-250MG
APOSPC50536-100MGEA 491 DKK
APOSPC50536-100MG APOSPC50536-1G APOSPC50536-250MG
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₂BrFO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28975142
CAS-nummer: 1935274-26-2