4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC50534-100MG
PC50534-1G
PC50534-250MG
APOSPC50534-100MGEA
1120
DKK
APOSPC50534-100MG
APOSPC50534-1G
APOSPC50534-250MG
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₃FO₂S Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD10566738 CAS-nummer: 32431-72-4 |