8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50487-1G PC50487-250MG PC50487-5G
APOSPC50487-1GEA 1050 DKK
APOSPC50487-1G APOSPC50487-250MG APOSPC50487-5G
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₁₀H₉BrF₃NO
Molekylvægt: 296.084 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31922515
CAS-nummer: 2366994-29-6