3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50486-100MG PC50486-1G PC50486-250MG
APOSPC50486-100MGEA 0 DKK
APOSPC50486-100MG APOSPC50486-1G APOSPC50486-250MG
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
Formel: C₅HF₂N₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22199270
CAS-nummer: 356783-28-3