3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50479-1G PC50479-250MG
APOSPC50479-1GEA 3930 DKK
APOSPC50479-1G APOSPC50479-250MG
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene
Formel: C₆HBrF₃I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32662414
CAS-nummer: 2451256-37-2