3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50477-1G PC50477-5G PC50477-10G
APOSPC50477-1GEA 208 DKK
APOSPC50477-1G APOSPC50477-5G APOSPC50477-10G
3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene
Formel: C₆HBrF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22123591
CAS-nummer: 485318-76-1