4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Bromo-2-ethoxy-1,3-difluorobenzene
PC50441-10G PC50441-1G PC50441-5G
APOSPC50441-10GEA 4310 DKK
APOSPC50441-10G APOSPC50441-1G APOSPC50441-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene
Formel: C₈H₇BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18917873
CAS-nummer: 115467-04-4