3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC50439-10G PC50439-1G PC50439-5G PC50439-25G
APOSPC50439-10GEA 4320 DKK
APOSPC50439-10G APOSPC50439-1G APOSPC50439-5G APOSPC50439-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formel: C₇H₃BrClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11856023
CAS-nummer: 1417567-41-9