3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50438-1G PC50438-250MG PC50438-5G
APOSPC50438-1GEA 4800 DKK
APOSPC50438-1G APOSPC50438-250MG APOSPC50438-5G
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28787555
CAS-nummer: 151276-08-3