4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50436-10G PC50436-1G PC50436-5G PC50436-25G
APOSPC50436-10GEA 4320 DKK
APOSPC50436-10G APOSPC50436-1G APOSPC50436-5G APOSPC50436-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formel: C₇H₃BrClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878140
CAS-nummer: 406232-79-9