2-Chloro-3,6-difluorophenetole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-3-ethoxy-1,4-difluorobenzene
PC50427-10G PC50427-1G PC50427-5G
APOSPC50427-10GEA 4260 DKK
APOSPC50427-10G APOSPC50427-1G APOSPC50427-5G
2-Chloro-3,6-difluorophenetole 98%
2-Chloro-3,6-difluorophenetole
Formel: C₈H₇ClF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28750542
CAS-nummer: 1807166-60-4