6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50422-1G PC50422-250MG PC50422-5G
APOSPC50422-1GEA 2180 DKK
APOSPC50422-1G APOSPC50422-250MG APOSPC50422-5G
6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
6-Chloro-2,3-difluorotoluene
Formel: C₇H₅ClF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12922582
CAS-nummer: 1208077-23-9