4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50421-10G
PC50421-1G
PC50421-5G
APOSPC50421-10GEA
4420
DKK
APOSPC50421-10G
APOSPC50421-1G
APOSPC50421-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formel:
C₈H₅F₄NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD28797683 CAS-nummer: 1803832-55-4 |