3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50418-10G PC50418-1G PC50418-5G
APOSPC50418-10GEA 14210 DKK
APOSPC50418-10G APOSPC50418-1G APOSPC50418-5G
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene 98%
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene
Formel: C₆H₃Cl₂F₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32708471
CAS-nummer: 159727-22-7