3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50417-10G PC50417-1G PC50417-5G
APOSPC50417-10GEA 4750 DKK
APOSPC50417-10G APOSPC50417-1G APOSPC50417-5G
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 95%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formel: C₇H₂BrCl₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226209
CAS-nummer: 392-89-2