1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50403-1G PC50403-250MG PC50403-5G
APOSPC50403-1GEA 3930 DKK
APOSPC50403-1G APOSPC50403-250MG APOSPC50403-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene
Formel: C₉H₆BrF
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD22482468
CAS-nummer: 40274-29-1