1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3-Bromoprop-1-yn-1-yl)-3-fluorobenzene
PC50402-1G PC50402-250MG PC50402-5G
APOSPC50402-1GEA 632 DKK
APOSPC50402-1G APOSPC50402-250MG APOSPC50402-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene 98%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene
Formel: C₉H₆BrF
Molekylvægt: 213.046 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD22482456
CAS-nummer: 1020153-64-3