1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50401-1G PC50401-250MG PC50401-5G
APOSPC50401-1GEA 589 DKK
APOSPC50401-1G APOSPC50401-250MG APOSPC50401-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene
Formel: C₉H₆BrF
Molekylvægt: 213.046 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD22482443
CAS-nummer: 1020153-63-2