3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50398-1G PC50398-250MG
APOSPC50398-1GEA 1610 DKK
APOSPC50398-1G APOSPC50398-250MG
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine 95%
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine
Formel: C₁₂H₉F₂N
Molekylvægt: 205.203 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12779907
CAS-nummer: 1184136-90-0