4'-Chloro-3'-fluorostyrene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-3-fluorostyrene
PC50392-1G PC50392-250MG PC50392-5G
APOSPC50392-1GEA 458 DKK
APOSPC50392-1G APOSPC50392-250MG APOSPC50392-5G
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
Formel: C₈H₆ClF
Molekylvægt: 156.585 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20384550
CAS-nummer: 1263414-46-5