6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50387-100MG PC50387-250MG
APOSPC50387-100MGEA 1040 DKK
APOSPC50387-100MG APOSPC50387-250MG
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅FO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08753858
CAS-nummer: 937688-27-2