6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50382-1G PC50382-250MG
APOSPC50382-1GEA 2730 DKK
APOSPC50382-1G APOSPC50382-250MG
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅FO₃
Molekylvægt: 180.133 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14708187
CAS-nummer: 26018-66-6