Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50381-1G PC50381-250MG
APOSPC50381-1GEA 9240 DKK
APOSPC50381-1G APOSPC50381-250MG
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28956404
CAS-nummer: 1089681-84-4