Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50376-1G PC50376-250MG
APOSPC50376-1GEA 404 DKK
APOSPC50376-1G APOSPC50376-250MG
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28733924
CAS-nummer: 943975-33-5