Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluorosulphonyltetrafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC50374-1G PC50374-5G
APOSPC50374-1GEA 818 DKK
APOSPC50374-1G APOSPC50374-5G
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride
Formel: C₄F₈O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24842690
CAS-nummer: 29514-94-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III