2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50370-1G PC50370-250MG PC50370-5G
APOSPC50370-1GEA 2250 DKK
APOSPC50370-1G APOSPC50370-250MG APOSPC50370-5G
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formel: C₉H₇F₆NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17015636
CAS-nummer: 2402-67-7