N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50332-1G PC50332-250MG PC50332-5G
APOSPC50332-1GEA 3600 DKK
APOSPC50332-1G APOSPC50332-250MG APOSPC50332-5G
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine
Formel: C₉H₉BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09928975
CAS-nummer: 728948-25-2