4-Bromo-3-fluorostyrene 95%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 4-Bromo-3-fluorostyrene

PC50320-1G PC50320-250MG PC50320-5G
APOSPC50320-1GEA 3870 DKK
APOSPC50320-1G APOSPC50320-250MG APOSPC50320-5G
4-Bromo-3-fluorostyrene 95%
4-Bromo-3-fluorostyrene
Formel: C₈H₆BrF
Molekylvægt: 201.036 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD24108136
CAS-nummer: 916814-07-8

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR