2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50314-25G PC50314-5G
APOSPC50314-25GEA 1400 DKK
APOSPC50314-25G APOSPC50314-5G
2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride 98%
2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₆ClFN₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393091
CAS-nummer: 1138036-54-0