4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50309-1G PC50309-250MG
APOSPC50309-1GEA 1090 DKK
APOSPC50309-1G APOSPC50309-250MG
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Formel: C₈H₅F₂N
Molekylvægt: 153.129 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08703479
CAS-nummer: 753501-37-0