5-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC503019-1G PC503019-25G PC503019-5G
APOSPC503019-1GEA 622 DKK
APOSPC503019-1G APOSPC503019-25G APOSPC503019-5G
5-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
5-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₇H₃BrFNO
Molekylvægt: 216.007 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09932124
CAS-nummer: 956784-89-7
UN nummer: 2206
ADR: 6.1 III