4-Bromo-3-fluorophenylisocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC503017-1G
PC503017-25G
PC503017-5G
APOSPC503017-1GEA
600
DKK
APOSPC503017-1G
APOSPC503017-25G
APOSPC503017-5G
4-Bromo-3-fluorophenylisocyanate
4-Bromo-3-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel:
C₇H₃BrFNO Molekylvægt: 216.007 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD16084774 CAS-nummer: 20059-87-4 UN nummer: 2206 ADR: 6.1 III |