4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC503013-1G PC503013-25G PC503013-5G
APOSPC503013-1GEA 164 DKK
APOSPC503013-1G APOSPC503013-25G APOSPC503013-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₈H₃BrF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01320693
CAS-nummer: 229957-06-6
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,III