3-Bromo-5-fluorophenylisocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC503012-1G
PC503012-25G
PC503012-5G
APOSPC503012-1GEA
600
DKK
APOSPC503012-1G
APOSPC503012-25G
APOSPC503012-5G
3-Bromo-5-fluorophenylisocyanate
3-Bromo-5-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel:
C₇H₃BrFNO Molekylvægt: 216.007 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD11619406 CAS-nummer: 1094485-14-9 UN nummer: 2206 ADR: 6.1 III |