3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC503011-1G PC503011-25G PC503011-5G PC503011-100G
APOSPC503011-1GEA 654 DKK
APOSPC503011-1G APOSPC503011-25G APOSPC503011-5G APOSPC503011-100G
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
Formel: C₇H₃BrFNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32200432
CAS-nummer: 1861560-52-2
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III