3-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC503010-1G PC503010-25G PC503010-5G PC503010-100G
APOSPC503010-1GEA 654 DKK
APOSPC503010-1G APOSPC503010-25G APOSPC503010-5G APOSPC503010-100G
3-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
3-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₇H₃BrFNO
Molekylvægt: 216.007 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22557618
CAS-nummer: 900574-93-8
UN nummer: 2206
ADR: 6.1 III