3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC503008-1G PC503008-25G PC503008-5G
APOSPC503008-1GEA 164 DKK
APOSPC503008-1G APOSPC503008-25G APOSPC503008-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₈H₃BrF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32200431
CAS-nummer: 685859-17-0
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,III