3-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC503006-1G PC503006-25G PC503006-5G
APOSPC503006-1GEA 164 DKK
APOSPC503006-1G APOSPC503006-25G APOSPC503006-5G
3-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
3-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₇H₃BrFNO
Molekylvægt: 216.007 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD26679158
CAS-nummer: 1506860-05-4
UN nummer: 2206
ADR: 6.1 III