2-Bromo-6-fluorophenylisocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC503003-1G PC503003-25G PC503003-5G
APOSPC503003-1GEA 164 DKK
APOSPC503003-1G APOSPC503003-25G APOSPC503003-5G
2-Bromo-6-fluorophenylisocyanate
2-Bromo-6-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₇H₃BrFNO
Molekylvægt: 216.007 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22557591
CAS-nummer: 1360960-48-0
UN nummer: 2206
ADR: 6.1 III