2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC503002-1G
PC503002-25G
PC503002-5G
APOSPC503002-1GEA
654
DKK
APOSPC503002-1G
APOSPC503002-25G
APOSPC503002-5G
2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
Formel:
C₇H₃BrFNS Molekylvægt: 232.073 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22557646 CAS-nummer: 1360888-03-4 UN nummer: 2922 ADR: 8+6.1 III |