2-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC502998-1G
PC502998-25G
PC502998-5G
APOSPC502998-1GEA
164
DKK
APOSPC502998-1G
APOSPC502998-25G
APOSPC502998-5G
2-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
2-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel:
C₇H₃BrFNO Molekylvægt: 216.007 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09929336 CAS-nummer: 1016722-24-9 UN nummer: 2206 ADR: 6.1 III |