2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502997-1G PC502997-25G PC502997-5G
APOSPC502997-1GEA 164 DKK
APOSPC502997-1G APOSPC502997-25G APOSPC502997-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₈H₃BrF₃NO₂
Molekylvægt: 282.014 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32200433
CAS-nummer: 848771-80-2
UN nummer: 2206
ADR: 6.1 III