2-Bromo-3-fluorophenylisocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502995-1G PC502995-25G PC502995-5G
APOSPC502995-1GEA 164 DKK
APOSPC502995-1G APOSPC502995-25G APOSPC502995-5G
2-Bromo-3-fluorophenylisocyanate
2-Bromo-3-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₇H₃BrFNO
Molekylvægt: 216.007 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22557598
CAS-nummer: 1360887-95-1
UN nummer: 2206
ADR: 6.1 III