2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-fluoro-3-isothiocyanatobenzene
PC502994-1G PC502994-25G PC502994-5G
APOSPC502994-1GEA 600 DKK
APOSPC502994-1G APOSPC502994-25G APOSPC502994-5G
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Formel: C₇H₃BrFNS
Molekylvægt: 232.073 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22557657
CAS-nummer: 364364-00-1
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1 III